Learn More
Brand™ Graduated Beakers with Handle, Embossed Scale
Catalog Number 15260354
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
5000 ml
In polipropilene. I becher graduati con manico e scala in rilievo BRAND™ includono un manico ergonomico per una presa sicura. Il beccuccio funzionale consente di ridurre al minimo le fuoriuscite. La scala in rilievo non si deteriora con l'autoclavaggio. Autoclavabili a 121 °C.
  • In polipropilene.
  • La maniglia ergonomica assicura una presa salda.
  • Il beccuccio funzionale consente di ridurre al minimo le fuoriuscite.
  • La scala in rilievo non si deteriora con l'autoclavaggio.
  • Autoclavaggio a 121°C.
Diametro (sistema metrico) parte superiore 204 mm
Capacità (sistema metrico) 5000 ml
Materiale PP (polipropilene)
Altezza (sistema metrico) 270 mm
Incrementi 100 mL
Quantità Confezione da 6
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità GMBH e CO KG
Scale Goffrato