Learn More
Fisherbrand™ Fiale Bijou in polipropilene
Codice prodotto. 14803562 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1715/conf.
245/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 1715
pezzi 245
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
14803562 245/conf. pezzi 245
14813562 1715/conf. pezzi 1715
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 14803562
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro soda-calcico di tipo III con tappo in polipropilene. I flaconcini Bijou Fisherbrand™ con tappo in polipropilene sono adatti per applicazioni con terreni, di diagnostica e di raccolta di campioni.
  • Type III Soda Lime Glass
  • Polypropylene screw cap
  • Clear color bottle
  • Screw thread neck
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Vetro sodico-calcico tipo III
Volume (sistema metrico) 7 ml
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for media, diagnostic and sample collection applications
Stile collo Filettatura a vite
Stile Tubolare
Stile filo A vite
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 245/conf.
Dimensione chiusura 18 mm
Autoclavabile
Altezza (sistema metrico) 43 mm
Product Type Bijou Vial