Learn More
Fisherbrand™ Fiale Bijou in polipropilene
Codice prodotto. 14813562 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1715/conf.
245/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 1715
pezzi 245
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
14813562 1715/conf. pezzi 1715
14803562 245/conf. pezzi 245
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 14813562 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 120128C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00€
    568.01€ / pezzi 1715
    Risparmia 46.99€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro soda-calcico di tipo III con tappo in polipropilene. I flaconcini Bijou Fisherbrand™ con tappo in polipropilene sono adatti per applicazioni con terreni, di diagnostica e di raccolta di campioni.
  • Type III Soda Lime Glass
  • Polypropylene screw cap
  • Clear color bottle
  • Screw thread neck
  • Autoclavable
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Vetro sodico-calcico tipo III
Volume (sistema metrico) 7 mL
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per terreni, applicazioni diagnostiche e di raccolta dei campioni
Stile collo Filettatura della vite
Stile Tubolare
Stile filo A vite
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 1715/conf.
Dimensione chiusura 18 mm
Autoclavabile Sì
Altezza (sistema metrico) 43 mm
Product Type Bijou Vial