Specifications
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Vetro sodico-calcico tipo III |
| Volume (sistema metrico) | 7 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per terreni, applicazioni diagnostiche e di raccolta dei campioni |
| Stile collo | Filettatura della vite |
| Stile | Tubolare |
| Stile filo | A vite |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Show More |