Learn More
Gilson™ Polypropylene Bottle
Codice prodotto. 15616155 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15616155 4 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15616155 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F1077410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00€
    1091.06€ / pezzi 1
    Risparmia 28.94€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
  • This 4 L polypropylene bottle with lid assembly containing quick couplings and level detection is used with the Gilson Safe Aspiration Station.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bottle
Volume (sistema metrico) 4 L
Include Lid with Quick Couplings and Level Detection