Learn More
Kartell™ Portabottiglie in polipropilene
Codice prodotto. 10512475
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Bottles (1 L, up to 95 mm dia.)
Bottles (2 L, up to 120 mm dia.)
Posizioni:
4
6
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Posizioni Dimensione della confezione
10512475 Bottles (1 L, up to 95 mm dia.) 6 pezzi 5
10494613 Bottles (2 L, up to 120 mm dia.) 4 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10512475 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0039500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.00€
    46.77€ / pezzi 5
    Risparmia 24.23€
    34% Sconto
In stock
Manufactured from polypropylene for stability. Kartell™ Polypropylene Bottle Carriers provide a sturdy support to transport bottles in a laboratory.
Manufactured from polypropylene for stability. Kartell™ Polypropylene Bottle Carriers provide a sturdy support to transport bottles in a laboratory.
  • Two designs carry 6 1L bottles or 4 2L bottles
  • Ergonomically designed handle
  • Containers stack for space saving storage
Specifica
Capacità Bottles (1 L, up to 95 mm dia.)
Materiale Polipropilene
Posizioni 6
Sovrapponibile Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1L bottles: 412, 325, 3251, 1616, 1629, 1603
Quantità Confezione da 1
Dimensioni (L x P x A) 320 x 300 x 200mm
Product Type Portabottiglie