Descrizione
- With universal quick tightening strap
- Polypropylene/PA
- Per l'industria e il trattamento delle acque
Specifica
Specifica
| Product Type | Supporto per bottiglie |
| Materiale | Polipropilene/PA |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Include | Fascetta di fissaggio rapido universale |
| Capacità (sistema imperiale) | 25.36 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 750 ml |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 4.06 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 103 mm |