Learn More
Integra Biosciences™ Polypropylene, Bottle and Lid with PVDF Quick Couplings and Level Detection
Codice prodotto. 10532043
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10532043 4 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10532043 Fornitore Integra Biosciences™ N. del fornitore 158431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00€
    621.78€ / pezzi 1
    Risparmia 53.22€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Capacity Metric: 4 L
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 L
Rivestimento Polypropylene
Materiale Polypropylene
Product Type Reservoir Bottle