Learn More
BRAND™ Polypropylene Bottle Stand
Codice prodotto. 11633179 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispensette™ Titrette™
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11633179 Dispensette™ Titrette™ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11633179 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 704275
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Dispensette™ and Titrette™ Bottletop Dispensers. Polypropylene construction.
  • Support rod integrated into stand
  • Polypropylene construction
  • Height of support rod: 325mm
  • Base dimensions: 220 x 160mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Bottle Stand
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispensette™ Titrette™
Dimensioni (L x P x A) 220 x 160 x 325 mm
Lunghezza (sistema metrico) 220 mm
Altezza (sistema metrico) 325 mm