Descrizione
- Lightweight polypropylene cap improves user's comfort
- Ability to use a color code for tracking
- Adapts to different head sizes
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Tipo di design | Bouffant |
| Sterilità | Non-sterile |
| Certificazione/Conformità | EN ISO 9001 |
| Tipo di imballaggio | Polybag |
| Quantità | 100 Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 48 cm |
| Diametro (sistema metrico) | 48 cm |
| Vedi altri risultati |