Learn More
Kolmi Hopen™ Polypropylene Bouffant Cap in Polybag, 48 cm Diameter
Codice prodotto. 17730129 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17730129 Green pezzi 100
17710129 White pezzi 100
17720129 Blue pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17730129 Fornitore Kolmi Hopen™ N. del fornitore 70.003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.33€
    4.14€ / pezzi 100
    Risparmia 1.19€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These comfortable bouffant caps provide additional hygiene control for various industrial environments.
  • Lightweight polypropylene cap improves user's comfort
  • Ability to use a color code for tracking
  • Adapts to different head sizes
Specifications
Materiale Polypropylene
Colore Green
Monouso Single-use
Tipo di design Bouffant
Sterilità Non-sterile
Certificazione/Conformità EN ISO 9001
Tipo di imballaggio Polybag
Quantità 100 Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 48 cm
Diametro (sistema metrico) 48 cm
Struttura Sewn and Elasticated
Da utilizzare con (applicazione) HACCP Processes and Various Industries