Descrizione
- Lightweight for improved comfort
- Ability to use a color code for tracking
- Adapts to different head sizes
- Single elastic band
- 12 g/m2 material weight
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Tipo di design | Bouffant |
| Sterilità | Non-sterile |
| Certificazione/Conformità | EN ISO 9001 |
| Quantità | 100 Pk. |
| Diametro (sistema metrico) | 53 cm |
| Include | Caps and Polybags |
| Da utilizzare con (applicazione) | Industrial, Laboratory |