Learn More
VITLAB™ Polypropylene Bowl
Codice prodotto. 11928081
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
17 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11928081 17 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11928081 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 43610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.80€
    17.22€ / pezzi 1
    Risparmia 3.58€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 17 L
Colore White
Materiale Polypropylene
Forma Rectangular
Tipo Bowl
Bordi Grippy Edge
Da utilizzare con (apparecchiatura) Steel sinks
Quantità 1 Each
Lunghezza (sistema metrico) 430 mm
Larghezza (sistema metrico) 331 mm
Altezza (sistema metrico) 195 mm