Learn More
Vitlab™ Ciotola in polipropilene
Codice prodotto. 10496871
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 l
4 l
7 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10496871 4 l pezzi 5
10528341 2 l Pezzo
10321742 2 l pezzi 5
10232222 1 L pezzi 5
10438502 1 L Pezzo
10351022 7 L pezzi 3
10098680 4 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10496871 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 42894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.85€
    32.19€ / pezzi 5
    Risparmia 6.66€
    17% Sconto
In stock
Queste ciotole consentono di prevenire schizzi sulla superficie di lavoro con eventuali reazioni forti in recipienti scoperti. Le ciotole in polipropilene VITLAB™ sono dotate di un bordo ampio e stabile e di un anello di supporto circolare sul fondo.
  • White round bowl
  • Polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 4 l
Colore White
Materiale Polipropilene
Forma Round
Tipo Bowl
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema metrico) 280 mm