Learn More
VITLAB™ Ciotole in polipropilene
Codice prodotto. 10105502
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
9 L
13 L
Include:
3 Bowls
5 Bowls
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
10105502 9 L 3 Bowls pezzi 3
10640123 3 L 5 Bowls pezzi 5
10394111 3 L 5 Bowls Pezzo
15701996 13 L 3 Bowls pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10105502 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 43094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.90€
    29.70€ / pezzi 3
    Risparmia 6.20€
    17% Sconto
In stock
Per la miscelazione, il deposito e la conservazione di alimenti e prodotti da laboratorio. Le ciotole in polipropilene VITLAB™ sono robuste e leggere per garantire stabilità e durata. In diversi formati in polipropilene bianco di alta qualità. Per l'uso con alimenti.
Mix, store and save lab and foodstuff products. VITLAB™ Polypropylene Bowls are sturdy, lightweight bowls designed for stability and durability. Constructed of high-quality white polypropylene in a variety of sizes. Suitable for use with foodstuffs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 9 L
Colore White
Materiale Polypropylene
Forma Round
Tipo Bowl Set
Include 3 Bowls
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Diametro (sistema metrico) 360 mm