Learn More
VITLAB™ Polypropylene Buchner Funnels
An excellent choice for filtration in organic chemistry labs.
Marque:  VITLAB™ 80445
Informations supplémentaires : Peso : 0.10000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10595791
  • 118.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Ajouter au panier
Description
Description
  • Upper and lower parts are detachable for easy cleaning
  • Two different volumes and filter diameters are available
Spécification
Spécification
240mm
Polypropylene
Yes
1/Pk.
6000 mL
350 mm
Polypropylene filter
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions