Learn More
Kartell™ Imbuti Buchner in polipropilene
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10152711
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
70 ml
180 ml
285 mL
390 mL
810 ml
2100 ml
6000 ml
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
42.5mm
55 mm
70 mm
80mm
90 mm
110 mm
160 mm
240mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte superiore Dimensione della confezione
10152711 6000 ml 240mm Pezzo
10233951 2100 ml 160 mm Pezzo
10469592 180 ml 70 mm Pezzo
10797731 810 ml 110 mm Pezzo
10534661 70 ml 55 mm Pezzo
10440163 390 mL 90 mm Pezzo
10459592 40 ml 42.5mm Pezzo
10595231 285 mL 80mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10152711 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0044500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.00€
    63.41€ / pezzi 1
    Risparmia 3.59€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
In polipropilene robusto e leggero per garantire una lunga durata e un'eccellente resistenza chimica. Gli imbuti Buchner con filtro integrato in polipropilene Kartell™ sono ideali per la separazione di solidi da liquidi in laboratorio.
Manufactured from robust, lightweight polypropylene for durability and excellent chemical resistance. Kartell™ Polypropylene Buchner Funnels with an integral filter is ideal for separating solids from liquids in a laboratory.
  • Unbreakable, resistant to corrosion and heat
  • Two piece construction allows top and bottom to be separated for easy clean up
  • Autoclavable
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 240mm
Capacità (sistema metrico) 6000 ml
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Sì
Descrizione Buchner filter
Da utilizzare con (applicazione) Filtrazione, separazione di solidi da liquidi, raccolta di composti ricristallizzati
Lunghezza (sistema metrico) gambo 143 mm
Dimensione del poro 3.0mm