Learn More
Buerkle™ Polypropylene Bucket
Codice prodotto. 10056621 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10056621 12 l Pezzo
10209754 - Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10056621 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 23061012
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bucket made of PP for transporting, decanting and mixing. Safe emptying with wide spout. Sturdy handle made of PP.
  • PP, transparent
  • With contents scale, graduation 1000 ml
  • With spout
  • Sterilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Portaprovette
Capacità (sistema metrico) 12 l
Graduazioni Sì
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema imperiale) 3.17 gal.
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 310 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso con prodotti alimentari
Materiale maniglia Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Include Maniglia
Quantità Conf. da 1