Descrizione
- PP, transparent
- With contents scale, graduation 1000 ml
- With spout
- Sterilisable
Specifica
Specifica
| Product Type | Portaprovette |
| Materiale | Polipropilene |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema imperiale) | 3.96 gal. |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 300 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per l'uso con prodotti alimentari |
| Materiale maniglia | Polipropilene |
| Altezza (sistema metrico) | 340 mm |
| Include | Maniglia |
| Vedi altri risultati |