Learn More
Cole-Parmer™ Fascette serracavi in polipropilene
Codice prodotto. 11733391 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Black
Lunghezza (sistema metrico):
10 cm
20 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11733391 Black 20 cm pezzi 1000
11723391 Bianco 10 cm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11733391 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0683095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4505.00€
    373.82€ / pezzi 1000
    Risparmia 4131.18€
    91% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Keep items bundled during autoclaving with these ties. Cole-Parmer™ Polypropylene Cable Ties are ideal for tubing bundles.
  • Polypropylene (PP) cable ties resist a number of chemicals
  • UV-resistant
  • Sold in packs of 1000
Specifica
Tipo Cable Tie
Materiale Polypropylene
Colore Black
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Quantità 1000/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for tubing bundles