Learn More
Fisherbrand™ Tappo in polipropilene
Codice prodotto. 12870894 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Inserto in PolyCone 20 mm per bottiglie in vetro Alpha
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
12870894 Inserto in PolyCone 20 mm per bottiglie in vetro Alpha pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12870894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.30€
    20.55€ / pezzi 100
    Risparmia 0.75€
    3% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Top off alpha glass bottles with the Polypropylene Cap withInsert. The white unicap is tamper evident.
  • R3/28 thread style
  • Liner
  • 20mm Insert
  • Ribbed
Specifica
Colore Bianco
Include Inserto in PolyCone 20 mm per bottiglie in vetro Alpha
Materiale Plastica
N. per confezione Confezione da 100
Quantità Confezione da 100
Colore della vite Bianco/Giallo
Materiale della vite Polipropilene
Colore chiusura Bianco
Rivestimento interno chiusura Polycone
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Antimanomissione
Product Type Tappo