Learn More
PYREX™ Tappi PYREX™ per matracci di Erlenmeyer
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10569892 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro collo esterno (sistema metrico):
4.3 cm
4.8 cm
7 cm
7 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
500 mL, 1 L Erlenmeyer Flask
Fiasca di Erlenmeyer da 2 l
Fiasca di Erlenmeyer da 3 l
Fiasca di Erlenmeyer in plastica da 2 l
Per beuta di Erlenmeyer da 3 l in plastica
Descrizione:
Piatta
Style: Flat
Style: Vented
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro collo esterno (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) Descrizione Dimensione della confezione
10569892 7 cm Fiasca di Erlenmeyer da 3 l Style: Vented pezzi 24
12393860 4.3 cm 500 mL, 1 L Erlenmeyer Flask Style: Vented pezzi 250
10303033 7 cm Per beuta di Erlenmeyer da 3 l in plastica Piatta pezzi 24
10716263 4.8 cm Fiasca di Erlenmeyer in plastica da 2 l Style: Flat pezzi 24
10215122 4.8 cm Fiasca di Erlenmeyer da 2 l Style: Vented pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10569892 Fornitore PYREX™ N. del fornitore 431340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00€
    219.00€ / pezzi 24
    Risparmia 16.00€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 11-02-2027
As supplied with Pyrex™ Brand Media/Solution bottles. Choose orange caps for temperatures to 140°C (284°F), red caps for temperatures to 180°C (356°F).
  • Threaded cap
  • Vented cap has 0.2 μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
  • Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Sterilized by gamma radiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Orange
Descrizione Style: Vented
Diametro collo esterno (sistema metrico) 7 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiasca di Erlenmeyer da 3 l
Include Membrana con pori da 0.2 μm non bagnabile (idrofobica)
N. per custodia 24/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Product Type Tappo
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 284 °F
Temperature Range (Metric) 140 °C
Monouso Sì
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura A vite
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.