Learn More
PYREX™ Tappi PYREX™ per matracci di Erlenmeyer
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10716263 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro collo esterno (sistema metrico):
4.3 cm
4.8 cm
7 cm
7 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
500 mL, 1 L Erlenmeyer Flask
Fiasca di Erlenmeyer da 2 l
Fiasca di Erlenmeyer da 3 l
Fiasca di Erlenmeyer in plastica da 2 l
Per beuta di Erlenmeyer da 3 l in plastica
Descrizione:
Piatta
Style: Flat
Style: Vented
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro collo esterno (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) Descrizione Dimensione della confezione
10716263 4.8 cm Fiasca di Erlenmeyer in plastica da 2 l Style: Flat pezzi 24
12393860 4.3 cm 500 mL, 1 L Erlenmeyer Flask Style: Vented pezzi 250
10303033 7 cm Per beuta di Erlenmeyer da 3 l in plastica Piatta pezzi 24
10215122 4.8 cm Fiasca di Erlenmeyer da 2 l Style: Vented pezzi 24
10569892 7 cm Fiasca di Erlenmeyer da 3 l Style: Vented pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10716263 Fornitore PYREX™ N. del fornitore 431364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    149.81€ / pezzi 24
    Risparmia 11.19€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 04-03-2027
As supplied with Pyrex™ Brand Media/Solution bottles. Choose orange caps for temperatures to 140°C (284°F), red caps for temperatures to 180°C (356°F).
  • Threaded cap
  • Vented cap has 0.2 μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
  • Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Sterilized by gamma radiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Orange
Descrizione Style: Flat
Diametro collo esterno (sistema metrico) 4.8 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiasca di Erlenmeyer in plastica da 2 l
N. per custodia 24/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Product Type Tappo
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 284 °F
Temperature Range (Metric) 140 °C
Monouso Sì
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura A vite
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.