Learn More
CellPath Cellstor Pot Pre-filled Specimen Container
Codice prodotto. 13191184
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico)
13191184 60 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13191184 Fornitore CellPath N. del fornitore BAF600008A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.89€
    12.89€ / pezzi 25
    Risparmia 5.00€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Improve laboratory speed and efficiency by using specimen containers pre-filled with neutral buffered formalin. Cellpath™ Cellstor Pot Pre-filled Specimen Container uses an innovative sealing mechanism to ensure a reliable, leak-proof seal.
  • Leak-tight lid ensures safe transport and storage of specimens.
  • Packed in trays for easy handling.
  • Pre-filled with buffered formalin: reduces your exposure to formalin fumes.
  • Batch numbered for full traceability.
  • Range of sizes available.
Specifica
Product Type Pre-filled Specimen Container
Materiale Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Include 10% neutral buffered formalin
Etichetta Yes
Quantità 25/Pk.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 10% Neutral Buffered Formalin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol