Learn More
Corning™ Provette per centrifuga in polipropilene (PP)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11323785 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
250 mL
500 mL
RCF max:
12,000 x g
12000 xG
15500 xG
3000 xG
6000 xG
Tipo di chiusura:
CentriStar
Not Included
Plug
Dimensione della confezione:
pezzi 102
pezzi 36
pezzi 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) RCF max Tipo di chiusura unitSize
11323785 15 mL 12,000 x g Not Included pezzi 500
10151151 15 mL 12000 xG Plug pezzi 500
10431013 15 mL 12000 xG Plug pezzi 500
11343785 50 mL 12,000 x g Not Included pezzi 500
10314131 50 mL 15500 xG Plug pezzi 500
10694541 50 mL 15500 xG Plug pezzi 500
10038980 50 mL 3000 xG CentriStar pezzi 500
10509891 50 mL 3000 xG Plug pezzi 500
10758961 250 mL 6000 xG Plug pezzi 102
10018910 500 mL 6000 xG Plug pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11323785 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    119.57€ / pezzi 500
    Risparmia 8.43€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene trasparente per una resistenza chimica superiore. Le provette da centrifuga Corning™ in polipropilene sono la soluzione ideale per la centrifugazione.
  • Corning centrifuge tubes feature black printed graduations and a large white marking spot.
  • Available with your choice of cap styles: the advanced Corning CentriStarTM cap or the original plug seal cap.
  • Sterile. RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic.
  • 95 kPA (14 psi) pressure tested – plug seal cap only.
PP = polypropylene, PET = polyethylene terephthalate, RCF = relative centrifugal force (x g).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase-free
Diameter (English) Outside 0.7 in.
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
N. per custodia 500
N. per confezione 25
Imballaggio Bulk Packed, No Rack
Sterilità Sterile
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 118 mm
Capacità (sistema imperiale) 0.507 oz.
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Not Included
Chiusura inclusa No
Area di scrittura Large White Marking Area
Diametro (sistema metrico) 17.5 mm
Graduated Yes
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 12,000 x g