Specifica
| Materiale base | Silica |
| Carico di carbonio | 14% |
| Capacità colonna (sistema metrico) | 15 mL |
| Tipo di colonna | SPE |
| Da utilizzare con (applicazione) | Non-Polar Compounds, Pesticides Applications |
| Dimensione particelle | 45 μm |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Con tappo | No |
| Dimensione del poro | 60 μm |