Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene
Robusti, pieghevoli, sottili e resistenti alla perforazione. I sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene Fisherbrand™ resistono alle alte temperature dell'autoclavaggio.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- For high temperature sterilisation (134°C) to a maximum of 140°C
- 40μm thickness
- High temperature polypropylene bags for the decontamination and inactivation of particularly resistant biological waste
- For safe dissposal of biohazard waste
- Specifically designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators
- Printed with a biohazard warning