Descrizione
- High temperature polypropylene bags for the decontamination and inactivation of particularly resistant biological waste
- Specifications:
- Certifications: ASTM D-1709-91 for Impact resistance of 165 g, ASTM D-1922-89 for tearing resistance of 480 g
- Color: Clear
- Material: Polypropylene
- Quantity: 100 Pk.
- Thickness: 40 μm
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Tipo di chiusura | None |
| Colore | Clear |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. per confezione | 100 Pk. |
| Dimensioni (L x P) | 630 x 410 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 24.80 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 16.14 in. |
| Vedi altri risultati |