Learn More
Greiner Bio-One Sacchetti trasparenti per rifiuti in polipropilene
Descrizione
- Oxygen transport rate of 50 μm PP foil (+23°C): 2380 cm³/(m² x 24h x bar)
- Water vapour transport rate of 50 μm PP foil (+23°C, 85% air humidity): 1.54 g/(m² x 24h)
- Available on request with imprint Biohazard if a sufficient number is ordered
- Foil thickness: 0.05mm
- Autoclavable
- Steam autoclaves: Max 134°C, 2bar/30min
- Hot-air sterilizers: Max 140°C, 120min
- Temperature range: 0°C to 140°C
- For single use only
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Tipo di chiusura | None |
| Colore | Trasparente |
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per lo smaltimento igienico di articoli di laboratorio contaminati |
| Materiale | Polipropilene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | 500/Pk. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 30.7 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 23.6 in. |
| Vedi altri risultati |