Learn More
Greiner Bio-One Sacchetti trasparenti per rifiuti in polipropilene
Codice prodotto. 10124581
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
780 mm
1100 mm
Larghezza (sistema metrico):
300 mm
600 mm
700 mm
Capacità (sistema metrico):
10 l
65 l
130 l
Quantità:
350/Pk.
500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 350
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
10124581 500 mm 300 mm 10 l 500/Pk. pezzi 500
10420722 1100 mm 700 mm 130 l 350/Pk. pezzi 350
10023281 780 mm 600 mm 65 l 500/Pk. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10124581 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 643201
Spedizione stimata: 14-12-2026
In lamina di polipropilene per la sterilizzazione in autoclavi a vapore. Greiner Bio-One™ è ideale per lo smaltimento igienico di articoli da laboratorio contaminati.
  • Oxygen transport rate of 50 μm PP foil (+23°C): 2380 cm³/(m² x 24h x bar)
  • Water vapour transport rate of 50 μm PP foil (+23°C, 85% air humidity): 1.54 g/(m² x 24h)
  • Available on request with imprint Biohazard if a sufficient number is ordered
  • Foil thickness: 0.05mm
  • Autoclavable
    • Steam autoclaves: Max 134°C, 2bar/30min
    • Hot-air sterilizers: Max 140°C, 120min
  • Temperature range: 0°C to 140°C
  • For single use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Tipo di chiusura None
Colore Trasparente
Monouso Sì
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per lo smaltimento igienico di articoli di laboratorio contaminati
Materiale Polipropilene
Sterilità Non-sterile
Quantità 500/Pk.
Lunghezza (sistema imperiale) 19.7 in.
Larghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Product Type Autoclave Bags
Capacità (sistema metrico) 10 l
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Spessore (sistema metrico) 50 μm