Learn More
Vitlab™ Polypropylene Collection Pitchers
Codice prodotto. 15233059
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15233059 2000 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15233059 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 978941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.65€
    63.63€ / pezzi 6
    Risparmia 24.02€
    27% Sconto
In stock
Polypropylene construction. Vitlab™ Polypropylene Beakers include easy-grip handle and white PC lid.
  • Raised scale allows for easy assessment of liquid
  • Includes stable, easy-grip handle and white PC lid.
  • 2000mL capacity
  • Diameter: 150mm
  • Height: 220mm
  • Polypropylene construction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Graduated Yes
Materiale Polypropylene
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) interno 150 mm
Graduazioni 20 mL
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Include White PC lid
N. per confezione 6/Pk.
Volume (sistema metrico) 2000 mL