Learn More
Buerkle™ Polypropylene Compact Spigot
Codice prodotto. 11911461 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Adatto al tubo ID:
19.05 mm/GL14
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Adatto al tubo ID Dimensione della confezione
11911461 19.05 mm/GL14 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11911461 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 05301000
In stock
Saves space with compact design. ™
Rubinetto compatto per contenitori e barili, ideale per l'impiego con refrigeratori, rack e così via. Lo scarico di ridotte dimensioni non sporge dal bordo inferiore del contenitore rendendolo una scelta ideale, in modo particolare quando lo spazio disponibile è molto limitato.
  • Design salvaspazio
  • Scarico ottimizzato per flusso costante
  • Dado di raccordo per la connessione del rubinetto d'arresto in posizione verticale
  • Serrare strettamente per ottenere una tenuta completa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rubinetto compatto
Materiale Polipropilene
Adatto al tubo ID 19.05 mm/GL14
Da utilizzare con (apparecchiatura) Barattoli, barili, aggiunta ideale alle taniche Flachmann