Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Complete Coupling Fitting
Codice prodotto. 11765489 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11765489 10 Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11765489 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3130500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    137.24€ / pezzi 10
    Risparmia 26.76€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Da utilizzare con 1/4 in. tubing I.D.
Min. Operating Temperature (Metric) °
Pressione massima 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Quantità 10 Pk.