Learn More
Corning™ Contenitori conici in polipropilene sterili Gosselin™
Description
- Lightweight and break-resistant
- Transparent or white Polypropylene (PP)
- Assembled or non-assembled
Specifications
Specifications
| Graduated | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema imperiale) | 33.8 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Colore chiusura | Natural |
| Tipo di chiusura | Tappo a pressione |
| Colore | Naturale |
| Diametro (sistema metrico) | 105 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Show More |