Learn More
Corning™ Contenitori conici in polipropilene sterili Gosselin™
Codice prodotto. 11838992
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
400 mL
1 L
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Colore:
Bianco
Naturale
White
Diametro (sistema metrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 185
pezzi 220
pezzi 80
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Colore Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11838992 200 mL Sterile Naturale 62 mm pezzi 220
11765085 200 mL Sterile White 85 mm pezzi 220
11713174 400 mL Non-sterile Naturale 85 mm pezzi 185
11733174 1 L Sterile Bianco 105 mm pezzi 80
11793164 400 mL Sterile Naturale 62 mm pezzi 185
11753174 400 mL Sterile Bianco 85 mm pezzi 185
11703164 1 L Sterile Naturale 105 mm pezzi 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11838992 Fornitore Corning™ N. del fornitore PC200A02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    115.35€ / pezzi 220
    Risparmia 6.65€
    5% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment
  • Lightweight and break-resistant
  • Transparent or white Polypropylene (PP)
  • Assembled or non-assembled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Graduated Sì
Materiale Polipropilene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema imperiale) 6.7 once
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Colore chiusura Natural
Tipo di chiusura Tappo a pressione
Colore Naturale
Diametro (sistema metrico) 62 mm
Altezza (sistema metrico) 88 mm
Quantità 220/Pk.