Learn More
Buerkle™ Connettori in polipropilene
Codice prodotto. 10739792 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
4 to 8/12 to 16 mm Hose
4 to 8/8 to 12 mm Hose
8 to 12/12 to 16 mm Hose
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Dimensione della confezione
10739792 8 to 12/12 to 16 mm Hose pezzi 10
10642482 4 to 8/8 to 12 mm Hose pezzi 10
10630143 4 to 8/12 to 16 mm Hose pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10739792 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 87030812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00€
    21.60€ / pezzi 10
    Risparmia 9.40€
    30% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Buerkle™ Polypropylene Reducing Hose Connectors to make a connections between larger and smaller hoses.
  • Polypropylene
  • Sterilizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs, RoHS
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con 8 to 12/12 to 16 mm Hose
Quantità confezione 10/Pk.; 10/Scale
Colore White
Product Type Connettore per tubo flessibile riduttore