Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Cryoboxes
Codice prodotto. 11866903 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Giallo
Naturale
Nero
Red
Rosso
Verde
Yellow
Capacità:
1 to 2 mL
3 - 5 ml
3 to 5 mL
Per provette criogeniche da 1.2 a 2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità Dimensione della confezione
11866903 Naturale 3 - 5 ml pezzi 5
11856903 Blu 1 to 2 mL pezzi 5
11896903 Verde 3 to 5 mL pezzi 5
11806913 Blu 3 - 5 ml pezzi 5
11846903 Verde 1 to 2 mL pezzi 5
11856893 Naturale 1 to 2 mL pezzi 5
11836903 Rosso 1 to 2 mL pezzi 5
11886903 Red 3 to 5 mL pezzi 5
11826903 Giallo 1 to 2 mL pezzi 5
11876903 Yellow 3 to 5 mL pezzi 5
12972141 Nero Per provette criogeniche da 1.2 a 2 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11866903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.65€
    23.67€ / pezzi 5
    Risparmia 13.98€
    37% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these polypropylene boxes with grid inserts for ultra-low temperature storage. ™
  • °+°
  • High quality polypropylene
  • Available in natural and various colors
  • 81 places, 9 x 9 grid, numerically coded
  • Robust hinge with safe snap-on lid
  • Stackable for safe transportation
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
  • Removable grid inserts
  • Can also be used for larger vessels by removing the grid inserts For sample storage and transportation.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Tipo di chiusura Snap-On Lid
Colore Naturale
Materiale Polipropilene
Forma Square
Tipo Contenitore criogenico
Capacità 3 - 5 ml
Include Stackable Digital Identification, Translucent Lid Hinge
Temperatura max (sistema metrico) 121°C
Min. Temperature (Metric) °
Quantità Confezione da 5
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Peso (sistema metrico) 0.8 kg