Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Cryoboxes with Slip Lid
Codice prodotto. 12801603 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Blu
Giallo
Naturale
Nero
Rosso
Verde
Tipo:
Contenitore criogenico
Array di provette:
10 x 10
9 x 9
Dimensione della confezione:
pezzi 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Tipo Array di provette Dimensione della confezione
12801603 Assortiti Contenitore criogenico 10 x 10 pezzi 5
12663145 Assortiti Contenitore criogenico 9 x 9 pezzi 5
12653145 Nero Contenitore criogenico 9 x 9 pezzi 5
12891593 Nero Contenitore criogenico 10 x 10 pezzi 5
12881593 Blu Contenitore criogenico 10 x 10 pezzi 5
12643145 Blu Contenitore criogenico 9 x 9 pezzi 5
12871593 Verde Contenitore criogenico 10 x 10 pezzi 5
12861593 Naturale Contenitore criogenico 10 x 10 pezzi 5
12633145 Verde Contenitore criogenico 9 x 9 pezzi 5
12603145 Naturale Contenitore criogenico 9 x 9 pezzi 5
12841593 Rosso Contenitore criogenico 10 x 10 pezzi 5
12623145 Rosso Contenitore criogenico 9 x 9 pezzi 5
12851593 Giallo Contenitore criogenico 10 x 10 pezzi 5
12613145 Giallo Contenitore criogenico 9 x 9 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 12801603
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these polypropylene boxes with grid inserts for storage of up to 100 tubes. ™
  • Cryoboxes with Slip Lid, PP, Format 133 x 133mm
  • High quality polypropylene (PP)
  • Available in natural and other colors
  • Boxes are adjustable in height
  • The boxes are available in 6 modern colors, with an numerical coding and corresponding vents for draining condensed water
  • The 6 x 6 until 10 x 10 grid accommodates space from 36 to 100 tubes
  • °
  • Available grids: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
  • Numerically coded
Specifica
Colore Assortiti
Materiale Polipropilene
Tipo Contenitore criogenico
Include Slip Lid
Array di provette 10 x 10
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 50 to 75 mm