Learn More
BRAND™ Provetta criogenica in polipropilene
Codice prodotto. 10791571 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.2 mL
2.0 mL
3.0 mL
4.0 mL
5.0 mL
Graduazioni:
1.8 ml
Up to 1 mL
Up to 3.0 mL
Up to 3.6 mL
Up to 4.5 mL
Altezza (sistema metrico):
41 mm
49 mm
70 mm
76 mm
92 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10791571 2.0 mL 1.8 ml 49 mm pezzi 1000
10618251 1.2 mL Up to 1 mL 41 mm pezzi 1000
10410381 3.0 mL Up to 3.0 mL 70 mm pezzi 1000
10698051 4.0 mL Up to 3.6 mL 76 mm pezzi 1000
10277980 5.0 mL Up to 4.5 mL 92 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10791571 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 114832
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene. BRAND™ Cryogenic Tubes with External Thread Screw Caps include a large frosted marking area with colored cap inserts to provide easy sample identification. Graduated, U-bottom shape with 12.5mm outer diameter. Sterile, RNase-, DNase-, DNA and endotoxin-free. Temperature stability to -196 °C, and autoclavable at 121 °C (2 bar).
  • Designed for storage of biological material, such as microorganisms, human and animal cells, etc. in the gas phase of liquid nitrogen. WARNING: for research purpose only!
  • PP, graduated, outer-Ø 12.5 mm, U-bottom.
  • Large frosted marking area and colored cap inserts for easy sample identification.
  • Temperature stability to -196 °C.
  • Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3.
  • γ-ray sterile and autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.
  • Vessels without a stand ring can be centrifuged up to RZB 14000.
  • BIO-CERT™ Cell Culture Quality: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 285
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema metrico) 2.0 mL
Forma del fondo Autoportante
Materiale Polypropylene
Stile filo External
Graduazioni 1.8 ml
Include Filettatura esterna
Senza RNasi Yes
Sterilità Sterile
Materiale chiusura Polypropylene
Senza Dnasi Yes
Altezza (sistema metrico) 49 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) 12.5 mm
Product Type Cryogenic Storage Tube