Learn More
Greiner Bio-One Provetta criogenica in polipropilene
Manufactured with high-grade polypropylene for strength and high thermal resistance. Greiner BioOne™ Cryo.s Cryogenic Tubes with External Threads withstand a temperature range of –196 to +100°C.
223.00€ - 340.00€
Specifica
Product Type Cryogenic Tube
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Round Bottom, Starfoot Base
Materiale Polypropylene
Include White writing area; cap inserts for labeling
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Colore chiusura Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore chiusura Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10440951
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Greiner Bio-One
126279
Blue 2 mL
340.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10593991
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Greiner Bio-One
126277
Verde 2 mL
338.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10309530
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Greiner Bio-One
126278
Yellow 2 mL
340.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10034290
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Greiner Bio-One
127279
Blue 4 mL
223.00€
pezzi 300
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10552681
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Greiner Bio-One
127277
Green 4 mL
223.00€
pezzi 300
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10094420
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Greiner Bio-One
126263
Natural 2 mL
340.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
10369620
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Greiner Bio-One
126280
Red 2 mL
338.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10635561
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Greiner Bio-One
127280
Red 4 mL
223.00€
pezzi 300
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Free of detectable human DNA, endotoxins, DNase and RNase
  • Sterile, non-pyrogenic, non-cytotoxic, no heavy metals contained
  • CE-marked (CE/IVD)
  • As a saftety precaution Cryo.s should be stored in a freezer or exclusively in the gas phase over the liquid nitrogen
  • Suitable for shipment by air
  • With white, scratch-resistant writing area
  • 150 inserts per case (for additional labelling on the cap)
  • Suitable for storage at -20 °C, -80 °C and in the vapour phase of LN2
  • Multiple cap colours and working volumes
  • Ultra-pure medical grade, USP class VI certified polypropylene w/o leachables
  • Accessory storages boxes and working racks available
Specifica
Specifica
Cryogenic Tube
Round Bottom, Starfoot Base
White writing area; cap inserts for labeling
Sterile
HDPE
Not Autoclavable
Polypropylene
-196°C to +100°C