Learn More
Buerkle™ Polypropylene Cylindrical Y Connectors
Codice prodotto. 10617721
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
3 to 5 mm Hose
5 to 7 mm Hose
6 to 8 mm Hose
7 to 9 mm Hose
9 to 11 mm Hose
Da 11 a 13 mm
Da 13 a 15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con unitSize
10617721 5 to 7 mm Hose pezzi 10
10789592 3 to 5 mm Hose pezzi 10
10076241 6 to 8 mm Hose pezzi 10
11836583 7 to 9 mm Hose pezzi 10
10567312 9 to 11 mm Hose pezzi 10
10014930 Da 11 a 13 mm pezzi 10
11846603 Da 13 a 15 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10617721 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 87060006
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Safeguard a flexible and safe connection for demanding applications with these Y connectors. ™
  • Cylindrical Y hose connector
  • Available in a variety of sizes from 3 to 15mm dia.
  • Polipropilene
  • °
  • Sterilizzabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs, RoHS
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con 5 to 7 mm Hose
Quantità confezione 10/Pk.; 20/Scale
Resistance Properties °
Forma Cilindrico a Y
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Connettore a Y