Learn More
Buerkle™ Discharge Tube for Buerkle™ AccuOne/EnergyOne
Codice prodotto. 11941641 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Pump Tube Length:
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Pump Tube Length Dimensione della confezione
11941641 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11941641 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 59003040
In stock
Discharge tube PP for AccuOne/EnergyOne barrel pumps.
  • Discharge tube PP for AccuOne/EnergyOne barrel pumps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni dell'apertura (sistema imperiale) 0.63 in.
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 16 mm
Pump Tube Length 200 mm
Materiale Polypropylene
Product Type Discharge Tube