Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Dispenser Tips: Adapter
Codice prodotto. 15193656 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
5 PCS
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
15193656 Non sterile pezzi 10
15103666 Sterile 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15193656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.85€
    24.76€ / pezzi 10
    Risparmia 17.09€
    40% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Polypropylene made adapter for dispenser tip 25/50 mL that is ideal in most research, scientific, and laboratory environments.
  • Adapter for dispenser tip 25/50 mL 
  • Non-sterile
  • Quantities of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 25 to 50 mL
Sterilità Non sterile
Materiale Polipropilene