Learn More
Greiner Bio-One Sacchetto monouso in polipropilene
Codice prodotto. 10150001
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
780 x 400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10150001 780 x 400 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10150001 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 644201
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene for strength and high thermal resistance. Greiner Bio-One™ Polypropylene Disposable Bags are ideal for the hygienic disposal of contaminated laboratory items.
  • Made of polypropylene foil for sterilisation in the steam autoclave
  • Oxygen transport rate of 50 μm PP foil (+23°C): 2380 cm³/(m² x 24h x bar)
  • Water vapour transport rate of 50 μm PP foil (+23°C, 85% air humidity): 1.54 g/(m² x 24h)
  • Foil thickness: 0.05 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Tipo di chiusura None
Colore Traslucido
Monouso Sì
Materiale Polipropilene
Sterilità Non-sterile
Temperature Range (Metric) 0 - +140 °C
Dimensioni (L x P) 780 x 400 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 30.7 in.
Larghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Product Type Autoclave Bags
Capacità (sistema metrico) 25 l
Lunghezza (sistema metrico) 780 mm
Larghezza (sistema metrico) 400 mm