Learn More
Multiroir™ Cassetto in polipropilene
Codice prodotto. 11788371
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
15 L
25 L
Colore:
Black
Grigio scuro
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
11788371 15 L White Pezzo
30487000 15 L Grigio scuro pezzi 6
30486998 25 L Grigio scuro pezzi 4
11708024 10 L Black Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11788371 Fornitore Multiroir™ N. del fornitore 18302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.85€
    18.63€ / pezzi 1
    Risparmia 28.22€
    60% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Store and organized items in protective polypropylene with the Multiroir™ Polypropylene Stackable Drawer. Available in white or dark gray, drawers are stackable and have a drawer-sliding capability for ease of use and spacesaving convenience.
  • Stackable
  • Raised edges for stacking and sliding ease
  • Tight fitting lid
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 L
Colore White
Materiale Polypropylene
Forma Rettangolare
Product Type Cassetto sovrapponibile
Quantità 1 Each
Stile In rilievo
Lunghezza (sistema metrico) 370 mm
Larghezza (sistema metrico) 263 mm
Altezza (sistema metrico) 174 mm