Learn More
Kimberly-Clark™ Panni Kimtech™ Pure W4 7646 - 5 confezioni x 100 panni, colore bianco
Codice prodotto. 11797968 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
229 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11797968 229 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11797968 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 7646
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I panni Kimtech™ Pure W4 rientrano in una gamma di panni ad alte prestazioni, idonei per camere bianche di classe ISO 4 o superiore.
I panni Kimtech™ Pure W4 rientrano in una gamma di panni ad alte prestazioni, idonei per camere bianche di classe ISO 4 o superiore. Sono ideali per la pulizia a secco di apparecchiature e superfici critiche in applicazioni di farmaceutica, biotecnologia, dispositivi medicali e industria alimentare. Questi panni bianchi con strato al 100% in polipropilene sono resistenti ad acidi, basi e solventi. Sono inoltre uniti termicamente senza colle o leganti e presentano bordi precisi e netti tagliati a vivo per ridurre al minimo il rilascio di fibre. I panni W4 sono confezionati in sacchetti doppi contenuti in una cassa rivestita. . Dimensioni foglio individuale 22, 8 cm (lungh.) x 22, 8 cm (largh.). 5 confezioni x 100 panni, colore bianco (totale 500)
  • 5 confezioni x 100 panni, colore bianco (totale 500)
  • Fogli bianchi con strato al 100% in polipropilene
  • Perfetti per applicazioni di farmaceutica, biotecnologia, dispositivi medicali e industria alimentare.
  • Idonei per camere bianche di classe ISO 4 o superiore
  • Resistenti ad acidi, basi e solventi
  • Confezionati in sacchetti doppi contenuti in una cassa rivestita
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salvietta asciutta
Lunghezza (sistema metrico) 229 mm
Larghezza (sistema metrico) 229 mm
Materiale Polipropilene
Certificazione/Conformità Classe ISO 4
Colore White
Quantità confezione Confezione da 500