Learn More
Heathrow Scientific™ Polypropylene Microscope Slide Mailers
Codice prodotto. 16310736 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità vetrino:
5000
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità vetrino Dimensione della confezione
16310736 5000 pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16310736 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS15983G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.40€
    11.36€ / pezzi 25
    Risparmia 2.04€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Keep slides safe and free from damage. Heathrow Scientific™ Polypropylene Microscope Slide Mailers include channel slots to prevent breakage.
  • Polypropylene containers hold five standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 in.)
  • Inside wall features slotted channels to keep slides separated and to make removal easier
  • Lid closes securely to keep slides safe.
  • Pack of 25
  • End opening mailers measure 43 x 24 x 88 mm
  • Disposable
Specifica
Tipo Slide Mailer
Capacità vetrino 5000
Colore Assorted
Sostegni dispositivo Slides
Dimensioni (L x P x A) 43 x 24 x 88 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microscope slides
Altezza (sistema metrico) 88 mm
Include Slotted channels
Lunghezza (sistema metrico) 43 mm
Materiale Polypropylene
Quantità 25/Pk.
Larghezza (sistema metrico) 24 mm