Learn More
Multiroir Controlec™ ESD Conductive Euro Tray
Specially designed container for the safe storage and transport of electronic components. Multiroir Controlec™ ESD Conductive Euro Tray prevents damage from electrostatic charges.
Marca:  Multiroir Controlec™ AEG43/22
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.02600kg
Codice prodotto. 11700604
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Material: Conductive polypropylene
  • Black color
  • Prevents electrostatic charges and deflects existing charges
  • Contact resistance / surface resistance: 106- 1010 Ohm cm
  • Compatible with all European standard containers
Specifica
Specifica
20 L
370 x 270 x 205mm (internal)
Polypropylene
Transport and Warehouse Logistics
1/Ea.
400 mm
220 mm
European Standard
Black
Rectangle
Transport Box
400 x 300 x 220 mm (external)
300 mm
1.28 kg