Learn More
Brady™ Polypropylene Extra Cleats for 480/600V Lockout
Codice prodotto. 15633507 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15633507 Red pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15633507 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.10€
    19.34€ / pezzi 6
    Risparmia 1.76€
    8% Sconto
In stock
Cleats easily clip onto the bottom of clamp-on breaker lockout devices.
  • Assures positive restraint for breakers with long, sliding switch throws
  • Polypropylene
Specifica
Product Type Extra Cleats
Alternate Part Number LOCKOUT CLEAT 480/600 VOLT GENERAL USE
Colore Red
Descrizione Extra Cleats for 480/600V Lockout
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 480/600V Lockout
Quantità 6 Pk.