Learn More
Masterflex™ Adattatore Luer a gomito in polipropilene
Codice prodotto. 14860962
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
Adatto per Luer femmina per adattatore tubo flessibile flangiato da 5/32 in.
Adatto per Luer femmina x adattatore Luer femmina
Adatto per Luer femmina x adattatore tubo flessibile flangiato da 3/32 in.
Adatto per Luer maschio a Luer femmina
Fits Female luer to 1/16 in. low-profile semi-rigid tubing barb
Fits Female luer x 1/16 in. hose barb
Fits Female luer x 1/4-28 UNF bottom sealing thread
Fits Female luer x 1/8 in. hose barb
Ideale per svariate applicazioni, comprese le siringhe o i piccoli tubi
Dimensione della confezione:
25 PCS
pezzi 25
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con unitSize
14860962 Ideale per svariate applicazioni, comprese le siringhe o i piccoli tubi pezzi 25
15257086 Fits Female luer x 1/16 in. hose barb 25 PCS
15276468 Fits Female luer to 1/16 in. low-profile semi-rigid tubing barb pezzi 25
15381452 Fits Female luer x 1/8 in. hose barb pezzi 25
15196303 Fits Female luer x 1/4-28 UNF bottom sealing thread pezzi 25
14845571 Adatto per Luer femmina x adattatore tubo flessibile flangiato da 3/32 in. pezzi 25
15194542 Adatto per Luer femmina per adattatore tubo flessibile flangiato da 5/32 in. pezzi 25
15134786 Adatto per Luer femmina x adattatore Luer femmina pezzi 25
13518820 Adatto per Luer maschio a Luer femmina pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 14860962 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 4550808
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ensure process integrity with full material traceability. Cole-Parmer™ Polypropylene Luer Fittings are ideal for a variety of critical applications, including syringes or small tubing. These fittings are inspected to be free from contaminants, and are fully traceable.
All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity.
  • Choose from a range of sizes, 1⁄16" to 1⁄4", with a variety of connection options
  • Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100,000 environment
  • In compliance with ISO 594-1 standards
  • Manufactured of animal-free natural polypropylene
  • Meets USP Class VI specifications • Very good chemical resistance
  • Max temperature 190°F
Specifica
Da utilizzare con Ideale per svariate applicazioni, comprese le siringhe o i piccoli tubi